Documenti fondamentali
ALD00036
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenesulfonyl fluoride
95%
Sinonimo/i:
4-Nitrobenzenesulfonyl fluoride
Scegli un formato
1 G
146,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
146,00 €
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4SO2F
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
75-80 °C
78-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
FS(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H4FNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
HRLAPUHJWRZEIC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)