282332
Benzenesulfonyl fluoride
99%
Sinonimo/i:
Phenylsulfonyl fluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. eboll.
207-208 °C (lit.)
Densità
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5FO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
IDIPWEYIBKUDNY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup