Documenti fondamentali
A88182
Sigma-Aldrich
o-Anisidine
≥99%
Sinonimo/i:
2-Aminoanisole, 2-Methoxyaniline
Scegli un formato
5 G
29,70 €
100 G
34,80 €
500 G
112,00 €
29,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
29,70 €
100 G
34,80 €
500 G
112,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Beilstein:
386210
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
29,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.574 (lit.)
P. ebollizione
225 °C (lit.)
Punto di fusione
3-6 °C (lit.)
Densità
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
o-Anisidine is an aromatic amine used as a building block for the production of dyes, pigments, and pharmaceuticals.[1][2][3]
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
2-Chloroaniline ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
23300
2-Chloroaniline
p-Anisidine for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00458
p-Anisidine
2-Aminophenol 99%
Sigma-Aldrich
A71301
2-Aminophenol
D Sangamithirai et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 91, 512-523 (2018-07-24)
Dopamine (DA) and Folic acid (FA) are co-existing compounds in biological fluids that plays a vital role in central nervous system and human metabolism. DA is an important neurotransmitter in the brain's neural circuits and its diminution often results in
M Mazur
The European physical journal. E, Soft matter, 22(1), 67-75 (2007-03-06)
We report on chemical polymerization of two aniline derivatives - 2-methylaniline and 2-methoxyaniline -- in a two-phase water/pentane system. We have found that poly(2-methylaniline) is produced in form of an amorphous material regardless of the fact whether the monomer is
Xin-Gui Li et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(18), 4573-4581 (2009-03-20)
The highest Hg-ion adsorbance so far, namely up to 2063 mg g(-1), has been achieved by poly(aniline-co-5-sulfo-2-anisidine) nanosorbents. Sorption of Hg ions occurs mainly by redox and chelation mechanisms (see scheme), but also by ion exchange and physisorption.Poly(aniline (AN)-co-5-sulfo-2-anisidine (SA))
P Santhosh et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 59(7), 1427-1439 (2003-04-26)
UV-visible spectroelectrochemical studies on copolymerization of diphenylamine (DPA) with ortho-methoxy aniline (OMA) were carried out for different feed ratios of DPA and OMA using indium tin oxide (ITO)-coated glass as working electrode. The UV-visible spectra show clear dependencies on the
Arnab Dawn et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(37), 18291-18298 (2006-09-15)
A novel nano-biocomposite of silver and poly(o-methoxy aniline) (POMA)/DNA hybrid has been prepared by adding DNA solution to an aqueous solution of POMA (emeraldine base, EB) and AgNO(3) mixture. The mixture was aged for 10 days and was freeze-dried to
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf