209864
4-tert-Butylaniline
99%
Sinonimo/i:
4-(1,1-Dimethylethyl)aniline, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenamine, 4-Amino-tert-butylbenzene, 4-t-Butylphenylamine, 4-tert-Butylbenzenamine, 4-tert-Butylphenylamine, p-(tert-Butyl)phenylamine, p-tert-Butylaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. eboll.
90-93 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
15-16 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15N/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7H,11H2,1-3H3
WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 4-tert-Butyl-4′,4″-dinitrotriphenylamine, new triphenylamine-containing diamine monomer
- 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidin-5(6H)-one
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter