23300
2-Chloroaniline
≥99.5% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.589
P. eboll.
208-210 °C (lit.)
Punto di fusione
0-3 °C
Solubilità
water: soluble 5.13 g/L at 20 °C
Densità
1.213 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup