Documenti fondamentali
A68807
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
98%
Sinonimo/i:
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
Scegli un formato
5 G
140,00 €
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
140,00 €
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(CF3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.12
Beilstein:
2650702
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
125-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Schulz et al.
European journal of clinical pharmacology, 34(6), 633-636 (1988-01-01)
Flutamide is a nonsteroidal antiandrogen used in the treatment of prostatic carcinoma. We have investigated the disposition of flutamide and its two major metabolites in ten urological in-patients without significant liver or renal disease. After oral administration flutamide is absorbed
Gábor Benkovics et al.
International journal of pharmaceutics, 531(2), 614-620 (2017-05-16)
This contribution reports the design, synthesis and photochemical properties of a novel cationic, water soluble, β-cyclodextrin (βCD) conjugate integrating an anthracene moiety and a nitroaniline derivative within the primary side of the βCD scaffold. Photoinduced energy transfer between the anthracene