C33204
2,6-Diamino-4-chloropyrimidine
98%
Sinonimo/i:
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5ClN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.56
Beilstein:
118455
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
199-202 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)nc(N)n1
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?