Documenti
631752
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
Sinonimo/i:
4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
About This Item
Formula condensata:
NCC6H3(CF3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
141-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile can serve as starting material in the synthesis of benzimidazoles, which can act as potential candidates in the treatment of breast cancer due to their ability to inhibit the growth of endothelial cells.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
"Synthesis, characterization and evaluation of benzimidazole derivative and its precursors as inhibitors of MDA-MB-231 human breast cancer cell proliferation"
Thimmegowda.R.N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 18(1), 432-435 (2008)