Vai a
F7129
5-Fluorocytosine
nucleoside analog
Sinonimo/i:
4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, Flucytosine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
307,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1120,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4FN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-968-7
Beilstein/REAXYS Number:
127285
MDL number:
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mol wt
129.09 g/mol
concentration
≤100% (Flucytosine)
color
white to off-white
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
formic acid: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
λmax
285-287 nm
fluorescence
(EmM Anhydrous 8.8 - 9.4, pH 1.0)
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI key
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: nucleoside
Application
Used in studies on TMP biosynthesis.
Biochem/physiol Actions
Nucleoside analog that has antifungal activities. 5-FC is deaminated by cytosine deaminase to product 5-fluorouracil, resulting in RNA miscoding. 5-Fluorocytosine inhibits DNA and RNA synthesis and interferes with ribosomal protein synthesis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F0175000PHR16591272000
Flucytosine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0175000
Flucytosine
Flucytosine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1659
Flucytosine
Flucytosine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1272000
Flucytosine
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
solubility
formic acid: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluorocytosine
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)