Documenti
233234
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluoronitrobenzene
98%
Sinonimo/i:
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H
DPHCXXYPSYMICK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene undergoes reduction in the presence of Mo(CO)6 and 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) under microwave irradiation to yield a mixture of 3-chloro-4-fluoroaniline and 3-chloro-4-ethoxyaniline.
Applicazioni
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene has been used in synthesis of:
  • benzoimidolones on Ameba resin
  • methyl 6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-10-ylacetate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Microwave mediated reduction of heterocycle and fluorine containing nitroaromatics with Mo (CO)6 and DBU.
Spencer J, et al.
Tetrahedron, 64(44), 10195-10200 (2008)
Practical and efficient synthesis of N-fused tricyclic indoles.
Koay N, et al.
Tetrahedron Letters, 52(1), 122-124 (2011)
Microwave-assisted traceless synthesis of benzimidazolones.
Xu X-J and Zong Y-X.
Tetrahedron Letters, 48(1), 129-132 (2007)