Documenti fondamentali
A41607
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)aniline
99%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine, 2-Aminobenzotrifluoride
Scegli un formato
5 G
39,20 €
100 G
57,70 €
39,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
39,20 €
100 G
57,70 €
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.12
Beilstein:
879494
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
39,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
P. ebollizione
170-173 °C (lit.)
68 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34 °C (lit.)
Densità
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H,11H2
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Bone marrow,spleen,Liver
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
S Torres-Cartas et al.
European journal of medicinal chemistry, 42(11-12), 1396-1402 (2007-05-08)
Mutagenicity is a toxicity endpoint associated with the chronic exposure to chemicals. Aromatic amines have considerable industrial and environmental importance due to their widespread use in industry and their mutagenic capacity. Biopartitioning micellar chromatography (BMC), a mode of micellar liquid