Documenti fondamentali
337056
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)aniline
98%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-p-anisidine
Scegli un formato
5 G
44,20 €
25 G
77,30 €
44,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
44,20 €
25 G
77,30 €
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.12
Beilstein:
2090209
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
44,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-(Trifluoromethoxy)aniline was used in the synthesis of:
  • side-group liquid-crystalline polymethacrylates with fluorine-containing mesogens[1]
  • derivatives of 3-(quinolin-3-yl)acrylates[2]
  • series of novel Shiff bases, via condensation with pyridinecarboxaldehydes in the presence of molecular sieves[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Addition of Me3SiCN to trifluoromethyl derivates of N-(pyridylmethylidene) anilines catalyzed by Lewis acids.
Iovel I, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 15(9), 733-743 (2001)
Microwave-assisted multistep synthesis of functionalized 4-arylquinolin-2 (1 H)-ones using palladium-catalyzed cross-coupling chemistry.
Glasnov TN, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(10), 3865-3870 (2005)
Synthesis of liquid-crystalline poly (meth) acrylates with 4-trifluoromethoxy-azobenzene mesogenic side-groups.
Prescher D, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 74(2), 185-189 (1995)
M Tugnait et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 28(5), 875-885 (2002-06-01)
A combination of 19F, 1H NMR and HPLC-NMR spectroscopic approaches have been used to quantify and identify the urinary-excreted metabolites of 4-trifluoromethoxyaniline (4-TFMeA) and its [13C]-labelled acetanilide following i.p. administration at 50 mg/kg to rats. The major metabolite excreted in