A36301
Allyltriethoxysilane
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
78 °C/21 mmHg (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](CC=C)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H20O3Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5H,1,6-9H2,2-4H3
UMFJXASDGBJDEB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?