376264
Trimethyl(propargyl)silane
contains 500 ppm BHT as stabilizer
Sinonimo/i:
2-Propynyl-trimethylsilane, 3-(Trimethylsilyl)propyne
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
contiene
500 ppm BHT as stabilizer
≤20% trimethylallenylsilane (in equilibrium)
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. eboll.
91-93 °C (lit.)
Densità
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CC#C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-6-7(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3
ULYLMHUHFUQKOE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup