Documenti fondamentali
510262
Sigma-Aldrich
Methallyltrimethylsilane
97%
Scegli un formato
10 ML
226,00 €
226,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
226,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CH2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
226,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
P. ebollizione
109-111 °C (lit.)
Densità
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16Si/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
OWVJMAKUWHECNI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
21.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-6.11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)