208264
Allyltrimethylsilane
98%
Sinonimo/i:
3-(Trimethylsilyl)propene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. eboll.
84-88 °C (lit.)
Densità
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CC=C
InChI
1S/C6H14Si/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup