Documenti fondamentali
446203
Sigma-Aldrich
Dimethoxymethylvinylsilane
97%
Sinonimo/i:
Dimethoxymethylvinylsilane, Methyldimethoxyvinylsilane, Vinyldimethoxymethylsilane
Scegli un formato
25 ML
52,00 €
100 ML
161,00 €
52,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
52,00 €
100 ML
161,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3Si(OCH3)2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
52,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. ebollizione
106 °C (lit.)
Densità
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](C)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h5H,1H2,2-4H3
ZLNAFSPCNATQPQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dimethoxymethylvinylsilane may be used in the synthesis of polymethylvinylborosiloxanes (PMVBs) by direct polycondensation.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
37.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Alexander N Bugrov et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 33(5), 837-849 (2018-04-24)
Spherical nanoparticles of ZrO2 with 2 and 10 mol% EuO1.5 up to 20 nm size were prepared by the method of hydrothermal synthesis for luminescent functionalization of the polymer-inorganic nanocomposites based on poly(methyl methacrylate). Surface modification of oxide nanoparticles was carried out
Synthesis of hyperbranched polymethylvinylborosiloxanes and modification of addition-curable silicone with improved thermal stability.
Li L, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 27(12), 723-728 (2013)