Documenti fondamentali
A12607
Sigma-Aldrich
9-Acetylanthracene
98%
Scegli un formato
5 G
65,00 €
25 G
290,00 €
65,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
65,00 €
25 G
290,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
65,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
75-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10H,1H3
NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
9-Acetylanthracene is used in the synthesis of luminescent moieties such as (9-anthryl)pyrazole (ANP)[1] and 2,2-difluoro-4-(9-anthracyl)-6-methyl-1,3,2-dioxaborine.[2] It is also used as a carrier ligand in the synthesis of fluorescent platinum(II) compounds.[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, crystal structure, studies in solution and cytotoxicity of two new fluorescent platinum (II) compounds containing anthracene derivatives as a carrier ligand.
Marques-Gallego P, et al.
Inorganic Chemistry, 47(23), 11171-11179 (2008)
Luminescence and crystal structure of 2, 2-difluoro-4-(9-anthracyl)-6-methyl-1, 3, 2-dioxaborine.
Fedorenko EV, et al.
Journal of Luminescence, 130(5), 756-761 (2010)
Organic crystals with tunable emission colors based on a single organic molecule and different molecular packing structures.
Zhang HY, et al.
Advanced Materials, 18(18), 2369-2372 (2006)