103160
2-Hydroxybenzophenone
99%
Scegli un formato
49,56 €
Prezzo di listino70,80 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
49,56 €
Prezzo di listino70,80 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
P. ebollizione
171-173 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
37-39 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
HJIAMFHSAAEUKR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
- 2-Hydroxybenzophenone forms copolymer 2-hydroxy, 3-allyl, 4,4′-dimethoxybenzophenone with methyl methacrylate[1].
- It forms photostabilizer compounds with 2,2,6,6-tetramethylpiperidine under phase transfer catalysis conditions[2].
- It reacts with 3-aminophenyl boronic acid to form macrocyclic boronates[3].
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?