Documenti fondamentali
566780
Sigma-Aldrich
2-Acetylanthracene
98%
Sinonimo/i:
1-(2-Anthracenyl)acetone, 1-(2-Anthracenyl)ethanone
Scegli un formato
1 G
93,40 €
93,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
93,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
93,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
189-192 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)12-6-7-15-9-13-4-2-3-5-14(13)10-16(15)8-12/h2-10H,1H3
DQFWGPPCMONVDS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Kanji Nagai et al.
Journal of chromatography. A, 1549, 85-92 (2018-03-28)
Poly(butylene terephthalate) based novel stationary phase (SP), composed of planar aromatic phenyl group together with ester group monomer units, was designed for supercritical fluid chromatography (SFC) use. As expected from its structure, this phase shows planarity recognition of isomeric aromatics