Documenti fondamentali
276766
Sigma-Aldrich
1-Acetonaphthone
97%
Sinonimo/i:
1-Acetylnaphthalene, Methyl 1-naphthyl ketone
Scegli un formato
25 G
38,40 €
38,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
38,40 €
About This Item
Formula condensata:
C10H7COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Beilstein:
1100618
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
38,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.628 (lit.)
P. ebollizione
302 °C (lit.)
Punto di fusione
10.5 °C (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8H,1H3
QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Stereoselective reduction of 1-acetonapthone in aqueous media by whole cells of Geotrichum candidum has been investigated in various organic co-solvents[1]. Magnetic field effects on the photoinduced electron-transfer reaction between 1-acetonaphthone and diphenylamine in micellar solution have been studied by laser flash photolysis[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mani Shankar Bhattacharyya et al.
New biotechnology, 29(3), 359-364 (2011-08-13)
Sixteen organic co-solvents were screened for stereoselective reduction of 1-acetonapthone in aqueous media by whole cells of Geotrichum candidum. Benzyl alcohol was found to be a good co-solvent as it afforded a high coversion and reduced deactivation of the cells.
Magnetic field effects on the photoinduced electron-transfer reaction of 1-acetonaphthone and diphenylamine in micellar solution.
Tanimoto Y, et al.
Chemical Physics Letters, 129(4), 414-418 (1986)
Babu Balaji et al.
European journal of medicinal chemistry, 92, 332-341 (2015-01-13)
Oxovanadium(IV) complexes [VO(Fc-tpy)(acac)](ClO4) (1), [VO(Fc-tpy)(nap-acac)](ClO4) (2), [VO(Fc-tpy)(py-acac)](ClO4) (3) and [VO(Ph-tpy)(py-acac)](ClO4) (4) of 4'-ferrocenyl-2,2':6',2"-terpyridine (Fc-tpy) and 4'-phenyl-2,2':6',2"-terpyridine (Ph-tpy) having monoanionic acetylacetonate (acac), naphthylacetylacetonate (nap-acac) or pyrenylacetylacetonate (py-acac) ligand were prepared, characterized and their photocytotoxicity in visible light studied. The ferrocenyl complexes