935670
Sodium phosphate tribasic
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sodium orthophosphate, Trisodium phosphate
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
(powder, crystals, or granules)
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤1500 (trace metals analysis)
Colore
white to off-white
Punto di fusione
1583 °C
Solubilità
water: slightly soluble
Densità
2.54 g/cm3
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
In general, sodium phosphate tribasic is used as:
- component in the preparation of solid crystals of calcium hydroxyapatite substituted by strontium
- block buffer to study segmental and subcellular distribution of CFTR in the kidney
- pH control agent, water hardness precipitation, laboratory reagent, phosphatizing reagent.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)