939056
Sodium phosphate ChemBeads
Sinonimo/i:
Sodium orthophosphate ChemBeads, Trisodium phosphate ChemBeads
Scegli un formato
70,20 €
Scegli un formato
About This Item
70,20 €
Prodotti consigliati
Descrizione
Inorganic salt
Livello qualitativo
Stato
solid
Composizione
14-16 wt% loading of base
Impiego in reazioni chimiche
core: sodium
Stringa SMILE
O=P(OO[Na])=O.[Na][Na]
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
- Sodium phosphate is used as a:
- component in the preparation of solid crystals of calcium hydroxyapatite substituted by strontiumblock buffer to study segmental and subcellular distribution of CFTR in the kidney.
- Other general uses are as pH control agent, water hardness precipitation, laboratory reagent, phosphatizing reagent.
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)