E26258
Ethylene carbonate
98%
Sinonimo/i:
1,3-Dioxolan-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.04 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
Saggio
98%
P. ebollizione
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-38 °C (lit.)
Densità
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- In the synthesis of aliphatic polyurethanes using diamines and diols.
- As a precursor for ring-opening polymerization using KOH as initiator.
- As a reactant in the preparation of dimethyl carbonate, glycerol carbonate by transesterification reaction.
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.