Documenti fondamentali
933376
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
SEM Pin Stub Adapter, size 12.5 mm
Sinonimo/i:
stub adapter
Scegli un formato
1 EACH
131,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
131,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Misura
12.5 mm
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
A simple to use adapter which will convert Hitachi, JEOL or ISI microscopes to use ⅛" pin stubs or Cambridge stubs.
Made of aluminum with spring retainers which will give a good connection.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)