Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 82,10 € 69,78 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
aluminum (with lathe finish)
69,78 €
Prezzo di listino82,10 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
aluminum (with lathe finish)
pin diam.
3.2 mm
table diam.
12.7 mm
General description
Surface has barely visible rings which help to locate the center.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description For Cambridge, Phillips, Etec Instruments | description capacity 15 mL | description size 2600 mL | description size 500 mL |
| material aluminum (with lathe finish) | material round translucent bottle, high-density polyethylene cap, polypropylene copolymer bottle | material polypropylene cap, polypropylene container | material polypropylene cap, polypropylene container |
| pin diam. 3.2 mm | pin diam. - | pin diam. - | pin diam. - |
| table diam. 12.7 mm | table diam. - | table diam. - | table diam. - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?