Documenti fondamentali
933341
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
SEM Pin Stub Adapter, size 10 mm
Sinonimo/i:
stub adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Misura
10 mm
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
A simple to use adapter which will convert Hitachi, JEOL or ISI microscopes to use ⅛" pin stubs or Cambridge stubs.
Made of aluminum with spring retainers which will give a good connection.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)