Documenti fondamentali
93161
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.62
Beilstein:
3697656
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NCc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);1H
SJCCOASSOPUHEN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)