Documenti fondamentali
M23527
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
98%
Sinonimo/i:
4-Methoxyhydrocinnamic acid
Scegli un formato
10 G
61,50 €
25 G
59,01 €
61,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
61,50 €
25 G
59,01 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Beilstein:
1953326
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
61,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
FIUFLISGGHNPSM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Naoki Umezawa et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(12), 1811-1819 (2015-07-22)
A versatile solid-phase approach based on peptide chemistry was used to construct four classes of structurally diverse polyamines with modified backbones: linear, partially constrained, branched, and cyclic. Their effects on DNA duplex stability and structure were examined. The polyamines showed