Documenti fondamentali
C31600
Sigma-Aldrich
4-Chlorocinnamic acid
99%
Sinonimo/i:
trans-3-(4-Chlorophenyl)propenoic acid
Scegli un formato
25 G
86,10 €
86,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
86,10 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.60
Beilstein:
2044025
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
86,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
248-250 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ivana Perković et al.
European journal of medicinal chemistry, 187, 111927-111927 (2019-12-08)
Harmicines constitute novel hybrid compounds that combine two agents with reported antiplasmodial properties, namely β-carboline harmine and a cinnamic acid derivative (CAD). Cu(I) catalyzed azide-alkyne cycloaddition was employed for the preparation of three classes of hybrid molecules: N-harmicines 6a-i, O-harmicines
Marina Marinović et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-09-27)
Harmicines represent hybrid compounds composed of β-carboline alkaloid harmine and cinnamic acid derivatives (CADs). In this paper we report the synthesis of amide-type harmicines and the evaluation of their biological activity. N-harmicines 5a-f and O-harmicines 6a-h were prepared by a