Documenti fondamentali
929980
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,3,4-13C3
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
(3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one-2,3,4-13C3 , DHEA 2,3,4-13C3
Scegli un formato
1 MG
1.180,00 €
1.180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
1.180,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C16H28O2
Peso molecolare:
291.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.13
1.180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
O[13C@H]([13CH2]1)[13CH2]C[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O
InChI
FMGSKLZLMKYGDP-UXANGDFNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)