Documenti fondamentali
809640
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
DHEA-2,2,3,4,4-d5
Scegli un formato
1 MG
274,00 €
274,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
274,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19D5H23O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
274,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1CCC2C3CC=C4C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2,13D
FMGSKLZLMKYGDP-WJKQEKIRSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Saé Muñiz-Hernández et al.
Microorganisms, 9(3) (2021-04-04)
Toxoplasmosis is a zoonotic disease caused by the apicomplexa protozoan parasite Toxoplasma gondii. This disease is a health burden, mainly in pregnant women and immunocompromised individuals. Dehydroepiandrosterone (DHEA) has proved to be an important molecule that could drive resistance against