Documenti fondamentali
925799
Sigma-Aldrich
cis-(+)-carvomenthene oxide
Sinonimo/i:
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,4α,6α)]-(9CI)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Codice UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]1(O2)[C@@H]2C[C@H](C(C)C)CC1
InChI
WSHVHJSDSVPPIV-KXUCPTDWSA-N
Applicazioni
cis-(+)-carvomenthene oxide is a valual chiral building block. Used in the synthesis of PSI(O), and generally for synthetic routes involving the addition of a reactive epoxide.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)