382272
Chelidonic acid
≥95%
Sinonimo/i:
4-Oxo-4H-pyran-2,6-dicarboxylic acid
Scegli un formato
115,50 €
Prezzo di listino165,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
115,50 €
Prezzo di listino165,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
265 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
ketone
Stringa SMILE
OC(=O)C1=CC(=O)C=C(O1)C(O)=O
InChI
1S/C7H4O6/c8-3-1-4(6(9)10)13-5(2-3)7(11)12/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?