Documenti fondamentali
218332
Sigma-Aldrich
(−)-Limonene oxide, mixture of cis and trans
99%
Sinonimo/i:
(4S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Scegli un formato
50 G
247,00 €
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
247,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]21/D −69°, neat
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4664 (lit.)
P. ebollizione
113-114 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CC(=C)[C@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m0/s1
CCEFMUBVSUDRLG-IDKOKCKLSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty