Documenti fondamentali
92468
Sigma-Aldrich
N,N′-Trimethyleneurea
≥98.0%
Sinonimo/i:
3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N′-Propyleneurea
Scegli un formato
50 G
159,00 €
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
159,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
107758
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Stato
crystals
Punto di fusione
263-267 °C (lit.)
264-267 °C
Stringa SMILE
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
316.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
158 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)