Vai a
D4879
N,N′-Bis(hydroxymethyl)urea
≥95%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(hydroxymethyl)urea, DMU, Dimethylolurea
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,30 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
186,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOCH2NHCONHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-444-0
Beilstein/REAXYS Number:
1811870
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
79,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
125 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCNC(=O)NCO
InChI
1S/C3H8N2O3/c6-1-4-3(8)5-2-7/h6-7H,1-2H2,(H2,4,5,8)
InChI key
QUBQYFYWUJJAAK-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
15450404108.03244
assay
≥95%
assay
≥99% (from N)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
-
form
crystals
mp
125 °C (dec.) (lit.)
mp
101-104 °C (lit.), 103-107 °C
mp
101-104 °C (lit.), 102-109 °C
mp
105-108 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
140-95-4
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)