I601
2-Imidazolidone
96%
Sinonimo/i:
2-Oxoimidazolidine, N,N′-Ethyleneurea
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Punto di fusione
129-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorie correlate
Applicazioni
- Chiral microporous materials from achiral precursors
- Aryl and heteroaryl N-acylureas via microwave-assisted palladium-catalyzed carbonylation
- A highly water-soluble peptide based human neutrophil elastase inhibitor
- Heterocycles by cyanoacetylation for antimicrobial use
Reactant for:
- Pd-catalyzed C-N bond formation with heteroaromatic tosylates
- Oxidative amidation of activated alkenes
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1