230340
(−)-Methyl L-lactate
98%, optical purity ee: 97% (GLC)
Sinonimo/i:
Methyl (S)-(−)-lactate
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]18/D −8.1°, neat
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. eboll.
144-145 °C (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m0/s1
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup