Documenti fondamentali
918784
Sigma-Aldrich
PIM-EA-TB
Sinonimo/i:
Polymers of intrinsic microporosity
Scegli un formato
1 G
768,00 €
768,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
768,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C21H20N2)n
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
768,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Applicazioni
Polymers of intrinsic microporosity (PIMs) have generated significant interest for membrane separations and other applications since their initial discovery in 2004. PIMs are designed to have highly rigid and contorted backbone structures that cannot pack efficiently and thus exhibit microporosity. PIMs find applications in industry as they are solution processable, have a high permeability, and exhibit significant gas pair selectivities as membranes.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Understanding the Topology of the Polymer of Intrinsic Microporosity PIM-1: Cyclics, Tadpoles, and Network Structures and Their Impact on Membrane Performance.
Foster A B, et al.
Macromolecules, 53(2), 569-583 (2020)
Polymers of Intrinsic Microporosity.
McKeown N B, et al.
ISRN dentistry, 16-16 (2012)