918776
PIM-py
Sinonimo/i:
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile-3,3,3′,3′-tetramethyl-1,1′-spirobisin dane-5,5′,6,6′-tetrol co-polymer, Polymers of intrinsic microporosity
Scegli un formato
640,00 €
Scegli un formato
About This Item
640,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)