Documenti fondamentali
917001
Sigma-Aldrich
End caps for cartridges
3 mL, blue, 50/box
Sinonimo/i:
3d bioprinting consumables
Scegli un formato
1 EACH
36,80 €
36,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
36,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.23
36,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione
End caps (50/box), blue
Suitable for 3mL cartridge
Applicazioni
End caps feature a precision fit and use a convenient push-button to produce a snug, air-tight seal. End caps and tip caps provide an airtight seal that allows you to prefill cartridges or seal partially used syringes between shifts.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)