Documenti fondamentali
914940
Sigma-Aldrich
Cerium Zirconium Oxide Milled Nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
Sinonimo/i:
CeZrO4 nanofiber, Nanofibrous inorganic powder structure
Scegli un formato
5 G
161,00 €
10 G
282,00 €
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
161,00 €
10 G
282,00 €
About This Item
Formula condensata:
CeZr04
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
nanofiber
Livello qualitativo
Diam. × Lungh. fibre
300-800 nm × 210 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
Area superficiale
30-60 m2/g
Dimens. cella primitiva
(tetragonal
Typical Size of Crystallites: 8 nm)
Stringa SMILE
[Ce].[Zr]=O
InChI
1S/Ce.O.Zr
GJFXIYGDVYZDRX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cerium Zirconium oxide has applications in automotive combustion sensor and controller for catalytic convertors, catalyst support for hot gas desulfurization, fuel cells, catalyst and catalyst support, thermochemical water splitting, infrared filters, and inorganic separators.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.