Documenti fondamentali
709190
Sigma-Aldrich
Lanthanum boride
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lanthanum hexaboride, Lanthanum boride
Scegli un formato
5 G
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
110,00 €
About This Item
Formula condensata:
LaB6
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.77
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.5% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Dimensione particelle
−325 mesh
Punto di fusione
2210 °C
Densità
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
4.76 g/cm3 at 25 °C
Stringa SMILE
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)