Documenti fondamentali
911828
Sigma-Aldrich
PhPAd-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl
≥95%
Sinonimo/i:
(SP-4-3)-Chloro[8-[2-(diphenylphosphino-κP)phenyl]-1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane-κP8](2-methylphenyl)nickel
Scegli un formato
250 MG
747,00 €
747,00 €
Spedizione prevista il11 luglio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
747,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H37ClNiO3P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
661.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
747,00 €
Spedizione prevista il11 luglio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
235-248 °C
Stringa SMILE
Cl[Ni]1(P(C(C2)(O3)C)(C4=CC=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)1C6=CC=CC=C6)[C@@](C[C@]3(OC27C)C)(O7)C)C(C=CC=C8)=C8C
Applicazioni
PhPAd-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl is an air stable precatalyst developed in the Stradiotto lab used for coupling of bulky primary amines with arenes.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Joseph P Tassone et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(8), 2485-2489 (2019-01-04)
The base metal-catalyzed C-N cross-coupling of bulky α,α,α-trisubstituted primary alkylamines with (hetero)aryl electrophiles represents a challenging and under-developed class of transformations that is of significant potential utility, including in the synthesis of lipophilic active pharmaceutical ingredients. Herein, we report that