Documenti fondamentali
772976
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-(2-triisopropylsiloxyphenyl)phosphine
97%
Sinonimo/i:
OTIPS-DalPhos
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H55OPSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
550.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
218-223 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)[Si](Oc1ccccc1P([C@]23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3)[C@]56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C5)C6)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H55OPSi/c1-23(2)38(24(3)4,25(5)6)36-32-9-7-8-10-33(32)37(34-17-26-11-27(18-34)13-28(12-26)19-34)35-20-29-14-30(21-35)16-31(15-29)22-35/h7-10,23-31H,11-22H2,1-6H3/t26-,27+,28-,29-,30+,31-,34-,35-
LAQRMRNBWOVSBV-QDACEEAESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Stradiotto group focuses on electronically rich ligands for late metal catalysis, including Pd and Au chemistry applications.