Documenti fondamentali
759198
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-1-piperidinylphenylphosphine
95%
Sinonimo/i:
2-(Di-1-adamantylphosphino)phenylpiperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H44NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
225-230 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[H][C@]1(C[C@](C2)([H])C3)C[C@]3([H])C[C@]2([P@@](C4=CC=CC=C4N5CCCCC5)[C@@]67C[C@@](C8)([H])C[C@@](C[C@@]8([H])C7)([H])C6)C1
InChI
1S/C31H44NP/c1-4-8-32(9-5-1)28-6-2-3-7-29(28)33(30-16-22-10-23(17-30)12-24(11-22)18-30)31-19-25-13-26(20-31)15-27(14-25)21-31/h2-3,6-7,22-27H,1,4-5,8-21H2/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,30-,31-
FPQYIRBFZLNVLL-OSESXBJYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
Contenuto correlato
Stradiotto group focuses on electronically rich ligands for late metal catalysis, including Pd and Au chemistry applications.