911798
N-(4-Bromophenyl)-N-phenylacrylamide
≥95%
Sinonimo/i:
Electrophilic scout fragment, KB05, Scout fragment for targetable cysteine
Saggio
≥95%
Stato
(Powder or crystals or solid or chunks)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)C(=O)C=C
InChI
1S/C15H12BrNO/c1-2-15(18)17(13-6-4-3-5-7-13)14-10-8-12(16)9-11-14/h2-11H,1H2
WFQQVUPOAKOTGT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)