17356
3-(Boc-amino)propyl bromide
≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
tert-Butyl N-(3-bromopropyl)carbamate
Saggio
≥96.0% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
37-39 °C
Gruppo funzionale
Boc
amine
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H16BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
IOKGWQZQCNXXLD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Benzydamine analogs to be used as activators for soluble guanylate cyclase.[1]
- N-substituted chromenotriazolopyrimidine, human murine double minute 2 (MDM2) inhibitor.[2]
- Protected amines from piperidine derivatives to be further used for synthesis of sulfonamide series.[3]
It can also be used for the post-polymerization quaternization of polymers to synthesize functional cationic polymers and antimicrobial agents.[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?