923818
N-(But-3-yn-1-yl)-2-(((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)methyl)acrylamide
Sinonimo/i:
Coumarin alkyne CoLDR probe
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
(Alkyne)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1OC2=CC(OCC(C(NCCC#C)=O)=C)=CC=C2C=C1
InChI
MTTOLTREJYBDSH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)